Learn More
1-Chlor-3-Iodpropan, 98 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10114510 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10114510 25 g Glasflasche 25 Gramm
10523961 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10114510 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 215440250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 6940-76-7 | C3H6ClI | 204.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6940-76-7
Summenformel C3H6ClI
Molekulargewicht (g/mol) 204.44
MDL-Nummer MFCD00001096
InChI-Schlüssel SFOYQZYQTQDRIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym propane, 1-chloro-3-iodo, 3-chloropropyl iodide, trimethylene chloroiodide, 1-chloro-3-iodo-propane, 3-chloroiodopropane, 3-chloro-iodopropane, 1-chloro-3iodopropane, 1-choro-3-iodopropane, 3-chloro-l-iodopropane, 1-iodo-3-chloropropane
PubChem CID 81363
IUPAC-Name 1-Chlor-3-Iodopropan
SMILES C(CCl)CI
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-3-iodopropane
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Orange nach Rosa oder Gelb
Dichte 1.9000g/mL
Siedepunkt 170.0°C to 172.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl(CH2)3I
Brechungsindex 1.5463 to 1.5483
Menge 25 g
Beilstein 01, 114
Relative Dichte 1.9
Stabilisator copper
Formelmasse 204.44
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Chloro-3-iodopropane, stabilized
Signalord
  • Achtung
Riskkategorier
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Faroangivelser
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Skyddsangivelse
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.