Learn More
1-Chlor-3-iodpropan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Chloro-3-iodopropane |
| CAS | 6940-76-7 |
| Summenformel | C3H6ClI |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1-Iodo-3-chloropropane, 3-Chloro-1-iodopropane, 3-Chloropropyl Iodide, 3-Iodo-1-chloropropane, 3-Iodopropyl Chloride, NSC 60189 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H6ClI/c4-2-1-3-5/h1-3H2 |
| SMILES | ClCCCI |
| IUPAC-Name | 1-Chlor-3-Iodopropan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 204.44 |
| Formelmasse | 203.9203 |