Learn More
1-Chlor-3-iodpropan, TRC
Artikelnummer. 30364195
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30364195 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30364195 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36861110G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-3-iodopropane
CAS 6940-76-7
Summenformel C3H6ClI
Menge 10 g
Synonym 1-Iodo-3-chloropropane, 3-Chloro-1-iodopropane, 3-Chloropropyl Iodide, 3-Iodo-1-chloropropane, 3-Iodopropyl Chloride, NSC 60189
InChI-Formel InChI=1S/C3H6ClI/c4-2-1-3-5/h1-3H2
SMILES ClCCCI
IUPAC-Name 1-Chlor-3-Iodopropan
Molekulargewicht (g/mol) 204.44
Formelmasse 203.9203