Learn More
1-Chlor-4-(3,4-dimethylphenyl)-phthalazin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15438555
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15438555 250 mg 250 Milligramm
15476477 1 g 1 Gramm
15486477 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15438555
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33635.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129842-38-2
Summenformel C16H13ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 268.744
MDL-Nummer MFCD03001385
InChI-Schlüssel GYYXXMBDNZTEND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-4-3,4-dimethylphenyl phthalazine, 1-chloro-4-3,4-dimethylphenyl-phthalazine
PubChem CID 6401338
IUPAC-Name 1-Chlor-4-(3,4-Dimethylphenyl)Phthalazin
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C2=NN=C(C3=CC=CC=C32)Cl)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-4-(3,4-dimethylphenyl)phthalazine
Schmelzpunkt 151°C to 153°C
Menge 250 mg
Formelmasse 268.75
Reinheit (%) 96%