Learn More
1-Chlor-4-Ethylbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302107
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11302107
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07931.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1-Chlor-4-Ethylbenzol wird in der Lack- und Beschichtungsindustrie, der Gummiindustrie und der Wasseraufbereitung verwendet.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 622-98-0
Summenformel C8H9Cl
Molekulargewicht (g/mol) 140.61
MDL-Nummer MFCD00040855
InChI-Schlüssel GPOFSFLJOIAMSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1-chloro-4-ethyl, p-chloroethylbenzene, 4-chloroethylbenzene, 4-ethylchlorobenzene, acmc-20aovw, p-chlorophenyl ethane, 4-chloro ethylbenzene, 1-ethyl-4-chlorobenzene, 4-chloro-1-ethylbenzene, 1-chloro-4-ethyl benzene
PubChem CID 69330
IUPAC-Name 1-Chlor-4-ethylbenzol
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-4-ethylbenzene
Dichte 1.03
Siedepunkt 184°C to 185°C
Menge 5 g
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.5175
Beilstein 1099335
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
Formelmasse 140.61
Reinheit (%) 97%