Learn More
1-Chlor-4-hydroxyisochinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10432044 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Artikelnummer. Menge
10432044 1 g
1 options
Artikelnummer. 10432044
Marke: Thermo Scientific Acros 399780010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-4-hydroxyisoquinoline
CAS 3336-43-4
Schmelzpunkt 195°C to 197°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H6ClNO
MDL-Nummer MFCD03425941
Menge 1 g
Synonym 1-chloro-4-hydroxyisoquinoline, 4-isoquinolinol, 1-chloro, pubchem18457, 1-chloroisoquinoline-4-ol, 1-chloro-isoquinolin-4-ol, 4-isoquinolinol,1-chloro, 1-chloro-4-hydroxy isoquinoline, 1-chloro-4-hydroxyisoquinoline 97
InChI-Schlüssel JEVLGPVFFYUBRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CN=C(Cl)C2=CC=CC=C12
IUPAC-Name 1-Chlorisochinolin-4-ol
Molekulargewicht (g/mol) 179.60
PubChem CID 4281882
Formelmasse 179.61
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloro-4-hydroxyisoquinoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.