Learn More
1-Chlor-4-iodbutan, TRC
Artikelnummer. 30366253
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30366253 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30366253 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC5855621G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-4-iodobutane
CAS 10297-05-9
Summenformel C4H8ClI
Menge 1 g
Synonym 1-Chloro-4-iodobutane, 1-Iodo-4-chlorobutane, 4-Chloro-1-iodobutane
InChI-Formel InChI=1S/C4H8ClI/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
SMILES ClCCCCI
IUPAC-Name 1-Chlor-4-iodbutan
Molekulargewicht (g/mol) 218.46
Formelmasse 217.94