Learn More
1-Chlor-4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Chloro-4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzene |
| CAS | 97-07-4 |
| Summenformel | C7H6ClNO4S |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 2-Chloro-5-(methylsulfonyl)-1-nitrobenzene, 3-Nitro-4-chlorophenyl Methyl sulfone, 4-(Methylsulfonyl)-2-nitrochlorobenzene, 4-Chloro-3-nitrophenyl Methyl Sulfone, NSC 25818 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6ClNO4S/c1-14(12,13)5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)C1=CC(=C(C=C1)Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 1-Chlor-4-methylsulfonyl-2-nitrobenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 235.64 |
| Formelmasse | 234.9706 |