Learn More
1-Chlor-4-Nitrobenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11469150
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
missing translation for 'unitSize'
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11469150 5000 g 5000 Gramm
11479150 250 g 250 Gramm
11459150 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11469150 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A15396.0I
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 100-00-5 | C6H4ClNO2 | 157.553 g/mol
1-Chloro-4-nitrobenzene is an important intermediate used in the preparation of 2,4-dinitrochlorobenzene and 3,4-dichloronitrobenzene. It is used as a raw material in the preparation of 4-nitrodiphenylamine, 4-chloroaninline and (4-[(4-aminobenzene)sulfonyl]aniline). It serves as a common antioxidant, which is found in rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Chlor-4-Nitrobenzol ist ein wichtiges Zwischenprodukt bei der Herstellung von 2,4-Dinitrochlorbenzol und 3,4-Dichlornitrobenzol. Verwendung als Rohstoff bei der Herstellung von 4-Nitrodiphenylamin, 4-Chloraninlin und (4-[4(-Aminobenzol)sulfonyl]anilin. Dient als allgemeines Antioxidans, das in Gummi zu finden ist.
Löslichkeit
Löslich in kochendem heißem Ethanol, Äther, Toluol, Aceton, organischen Lösungsmitteln und Kohlenstoffdisulfid. Schwerlöslich in kaltem Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-00-5
Summenformel C6H4ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 157.553
MDL-Nummer MFCD00007285
InChI-Schlüssel CZGCEKJOLUNIFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloronitrobenzene, p-chloronitrobenzene, p-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-4-nitro, 4-nitrochlorobenzene, pncb, 4-chloro-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl chloride, p-nitrochlorobenzol, p-nitroclorobenzene
PubChem CID 7474
ChEBI CHEBI:34399
IUPAC-Name 1-Chlor-4-Nitrobenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-4-nitrobenzene
Schmelzpunkt 82°C to 86°C
Dichte 1.515
Siedepunkt 238°C to 242°C
Flammpunkt 127°C (260°F)
Menge 5000 g
UN-Nummer UN1578
Beilstein 508691
Merck Index 14,2151
Löslichkeitsinformationen Soluble in boiling hot ethanol,ether,toluene,acetone,organic solvents and carbon disulfide. Sparingly soluble in cold alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 157.56
Reinheit (%) ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Chloro-4-nitrobenzene
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Chloro-4-nitrobenzene
RUO – Research Use Only
Product Title
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.