Learn More
1-Chlor-4-phenylphthalazin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7031882
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15495917
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33125.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 10132-01-1 | C14H9ClN2 | 240.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10132-01-1
Summenformel C14H9ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 240.69
MDL-Nummer MFCD00524786
InChI-Schlüssel WJJDLSHYLZRFDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-4-phenyl-phthalazine, phthalazine,1-chloro-4-phenyl, 4-chloro-1-phenylphthalazine
PubChem CID 272109
IUPAC-Name 1-Chlor-4-Phenylphthalazin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NN=C(C3=CC=CC=C32)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-4-phenylphthalazine
Schmelzpunkt 158°C to 159°C
Menge 250 mg
Formelmasse 240.69
Reinheit (%) 96%