Learn More
1-Chlor-4-Prooxid-9H-Thioxanthen-9-1, TRC
Artikelnummer. 30012644
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012644 250 mg 250 Milligramm
30005565 500 mg 500 Milligramm
30010993 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012644 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC424838250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142770-42-1
Summenformel C16 H13 Cl O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 304.79
Synonym 1-Chloro-4-propoxy-9H-thioxanthen-9-one, 1-Chloro-4-propoxy-9H-thioxanthone, 1-Chloro-4-propoxythioxanthone, CPTX, Kayacure CPTX, Quantacure CPTX, Runtecure 1108, Speedcure CPTX
IUPAC-Name 1-Chlor-4-Propoxythioxanthen-9-eins
SMILES CCCOc1ccc(Cl)c2C(=O)c3ccccc3Sc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-4-propoxythioxanthone
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H13ClO2S/c1-2-9-19-12-8-7-11(17)14-15(18)10-5-3-4-6-13(10)20-16(12)14/h3-8H,2,9H2,1H3
Formelmasse 304.0325