Learn More
1-Chlor-6-Iodhexan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11381847 10 g 10 Gramm
11391847 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381847 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05198.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 34683-73-3 | C6H12ClI | 246.516 g/mol
1-Chloro-6-iodohexane is used as :Pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Chlor-6-iodhexan wird als pharmazeutische Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lagerung bei -20° C. Lichtempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34683-73-3
Summenformel C6H12ClI
Molekulargewicht (g/mol) 246.516
MDL-Nummer MFCD00039417
InChI-Schlüssel QTJHNJCILMMRIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexane, 1-chloro-6-iodo, hexamethylene chloroiodide, 6-chlorohexyl iodide, acmc-20aovr, 6-chloro-1-iodohexane, 1-iodo-6-chloro hexane, 1-chloro-6-iodohexane, 1-chloro-6-iodohexane, stab. with copper chip, stabilized with copper chip
PubChem CID 118713
IUPAC-Name 1-Chlor-6-Iodhexan
SMILES C(CCCI)CCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-6-iodohexane
Brechungsindex 1.525
Menge 10 g
Beilstein 1732408
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 246.52
Reinheit (%) 97%