Learn More
1-Chloroacetyl-2-(Trifluoracetyl)hydrazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451436
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15451436 250 mg 250 Milligramm
15490878 1 g 1 Gramm
15400888 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451436 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54647.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 762240-99-3 | C4H4ClF3N2O2 | 204.53 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 762240-99-3
Summenformel C4H4ClF3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.53
MDL-Nummer MFCD07779449
InChI-Schlüssel DYKIVKLXFDNBMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloroacetyl-2-trifluoroacetyl hydrazine, n'-2-chloroacetyl-2,2,2-trifluoroacetohydrazide, n'-chloroacetyl-2,2,2-trifluoroacetohydrazide, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, 2-2-chloroacetyl hydrazide, 2-chloro-n'-2,2,2-trifluoroacetyl acetohydrazide, n'-2-chloroacetyl-trifluoroacetohydrazide, 1-trifluoroacetyl-2-chloroacetyl hydrazine, 2-chloro-n'-trifluoroacetyl acetohydrazide, acetic acid, trifluoro-, 2-chloroacetyl hydrazide
PubChem CID 11961370
IUPAC-Name N'-(2-Chloroacetyl)-2,2,2-trifluoroacetohydrazid
SMILES FC(F)(F)C(=O)NNC(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloroacetyl-2-(trifluoroacetyl)hydrazine
Menge 250 mg
Formelmasse 204.53
Reinheit (%) 97%