Learn More
1-Chloradamantan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Chloroadamantane |
| CAS | 935-56-8 |
| Summenformel | C10 H15 Cl |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Amantadine Related Compound A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H15Cl/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2 |
| SMILES | ClC12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
| IUPAC-Name | 1-Chloradamantan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 170.68 |
| Formelmasse | 170.0862 |