Learn More
1-Chloroanthrachinon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10122470 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10122470 5 g 5 Gramm
10449400 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10122470 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 108600050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 82-44-0
MDL-Nummer MFCD00001189
InChI-Schlüssel BOCJQSFSGAZAPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloroanthraquinone, 1-chloro anthraquinone, anthraquinone, 1-chloro, 1-chloro-9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, 1-chloro, 1-chloranthrachinon, 1-chloranthrachinon czech, alpha-chloroanthraquinone, alpha-monochloroanthraquinone, unii-96s5sqv15v
PubChem CID 6709
IUPAC-Name 1-Chloranthracen-9,10-Dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=CC=C3)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloroanthraquinone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 157°C to 162°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C14H7ClO2
Menge 5 g
Beilstein 07,787
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Molekulargewicht (g/mol) 242.66
Formelmasse 242.66
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke