Learn More
1-Chloranthrachinon, TRC
Artikelnummer. 30353042
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30353042 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30353042 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3643105G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloroanthraquinone
CAS 82-44-0
Summenformel C14H7ClO2
Menge 5 g
Synonym 1-Chloro-9,10-anthracenedione, 1-Chloro-9,10-anthraquinone, NSC 30428, NSC 5138, alpha-Chloroanthraquinone, alpha-Monochloroanthraquinone
InChI-Formel InChI=1S/C14H7ClO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H
SMILES Clc1cccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
IUPAC-Name 1-Chloranthracen-9,10-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 242.66
Formelmasse 242.0135