Learn More
1-Chlorbutan, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12625047 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12625047 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12625047 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 447020010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.75 €
    69.65 € / 1 Liter
    Sparen 14.10 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chlorobutane
CAS 109-69-3
Schmelzpunkt -123.0°C
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 77.0°C to 78.0°C
Flammpunkt −12°C
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H9Cl
Strukturformel CH3(CH2)3Cl
Brechungsindex 1.4014 to 1.4034
MDL-Nummer MFCD00001009
Menge 1 L
Merck Index 15,1561
Relative Dichte 0.88
Synonym butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
InChI-Schlüssel VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCl
IUPAC-Name 1-Chlorbutan
Molekulargewicht (g/mol) 92.57
PubChem CID 8005
Viskosität 0.45 mPa.s (20°C)
Formelmasse 92.57
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analyse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chlorobutane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.