Learn More
1-Chlorbutan CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.8 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. p-7073727
Click to view available options
Menge:
1 l
2 l
2.5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 15694720
Marke: Honeywell-Chromasolv 349581L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.8 %
  • Für HPLC und organische Synthese
  • Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
  • Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-69-3
Summenformel C4H9Cl
Molekulargewicht (g/mol) 92.57
MDL-Nummer MFCD00001009
InChI-Schlüssel VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Butylchlorid, N-Butylchlorid, Butan, 1-Chlor, N-Propylcarbinylchlorid, Butan, Chlor, Chlorbutan, N-Chlorbutan, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
PubChem CID 8005
IUPAC-Name 1-Chlorbutan
SMILES CCCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chlorbutan
Namenshinweis für HPLC
Schmelzpunkt -123 °C
Dichte 0.886 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 77 °C bis 78 °C
Strukturformel CH3(CH2)3Cl
Brechungsindex n20/D1.402
Menge 1 l
Beilstein 1730909
Formelmasse 92.57 mol
Dampfdruck 80.1 mmHg (78.4 °C)
Reinheit (%) ≥99.8%
Güte CHROMASOLV
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chlorobutane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.