Learn More
1-Chlorbutan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353588
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
4 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11353588
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039198.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Verdampfungsrückstand 1 ppm, H2O 0.02 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-69-3
Summenformel C4H9Cl
Molekulargewicht (g/mol) 92.57
MDL-Nummer MFCD00001009
InChI-Schlüssel VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl chloride, n-butyl chloride, butane, 1-chloro, chlorure de butyle, nbc wormer, n-propylcarbinyl chloride, sure shot, butane, chloro, chlorobutane, n-chlorobutane
PubChem CID 8005
IUPAC-Name 1-Chlorbutan
SMILES CCCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chlorbutan
Namenshinweis Filtered through 0.2μ filters.
Schmelzpunkt °C to 123°C
Farbe Farblos
Dichte 0.886
Siedepunkt 77°C to 78°C
Flammpunkt -12°C (10°F)
Zündpunkt 280°C (536°F)
Prozentgehaltsbereich >99.5%
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.4024
Menge 250 mL
Beilstein 1730909
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
Formelmasse 92.57
Dampfdruck 110 hPa (83mm Hg) at 20°C
Güte HPLC
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-Chlorbutan
Physikalische Form Flüssigkeit