Learn More
1-Chlorbutan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Chlorobutane |
| CAS | 109-69-3 |
| Summenformel | C4 H9 Cl |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1-Chlorobutane, 1-Butylchloride, Butyl chloride, Chlorobutane, NSC 8419, n-Butyl chloride, n-Chlorobutane, n-Propylcarbinyl chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCl |
| IUPAC-Name | 1-Chlorbutan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 92.57 |
| Formelmasse | 92.0393 |