Learn More
1-Chlorethylisopropylcarbonat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Chloroethyl Isopropyl Carbonate |
| CAS | 98298-66-9 |
| Summenformel | C6H11O3Cl |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H11ClO3/c1-4(2)9-6(8)10-5(3)7/h4-5H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)OC(C)Cl |
| IUPAC-Name | 1-Chlorethylpropan-2-ylcarbonat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 166.6 |
| Formelmasse | 166.0397 |