Learn More
1-Chlorethylisopropylcarbonat, TRC
Artikelnummer. 30367142
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30367142 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30367142 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC984675500MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloroethyl Isopropyl Carbonate
CAS 98298-66-9
Summenformel C6H11O3Cl
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H11ClO3/c1-4(2)9-6(8)10-5(3)7/h4-5H,1-3H3
SMILES CC(C)OC(=O)OC(C)Cl
IUPAC-Name 1-Chlorethylpropan-2-ylcarbonat
Molekulargewicht (g/mol) 166.6
Formelmasse 166.0397