Learn More
1-Chlormethyl-1H-1,2,4-Triazol, Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15395048 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15395048 5 g 5 Gramm
15385048 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15395048 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 456090050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 84387-61-1
Summenformel C3H5Cl2N3
Molekulargewicht (g/mol) 153.99
MDL-Nummer MFCD00964947
InChI-Schlüssel GXVWDLWTFIDZLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloromethyl-1h-1,2,4-triazole hydrochloride, 1-chloromethyl-1,2,4-triazole hydrochloride, 1h-1,2,4-triazole,1-chloromethyl-,monohydrochloride, 1h-1,2,4-triazole, 1-chloromethyl-, monohydrochloride
PubChem CID 13268168
IUPAC-Name 1-(Chlormethyl)-1,2,4-Triazol;Hydrochlorid
SMILES Cl.ClCN1C=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole, hydrochloride
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 154
Reinheit (%) 98%
RUO– Nur für Forschungszwecke