Learn More
1-(Chlormethyl)-3-methylbenzol, TRC
Artikelnummer. 30364037
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30364037 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30364037 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC58786825G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene
CAS 620-19-9
Summenformel C8H9Cl
Menge 25 g
Synonym 3-Methylbenzyl Choride, m-Xylene, a-chloro- (7CI,8CI), 1-Chloromethyl-3-methylbenzene, 1-Methyl-3-chloromethylbenzene, 3-(Chloromethyl)toluene, 3-Methylbenzyl Chloride, 3-Methylphenylmethyl Chloride, NSC 76592, m-(Chloromethyl)toluene, m-Methylbenzyl chloride, m-Xylyl Chloride, m-Xylyl-a-chloride, a-Chloro-m-xylene
InChI-Formel InChI=1S/C8H9Cl/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
SMILES Cc1cccc(CCl)c1
IUPAC-Name 1-(Chlormethyl)-3-Methylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 140.61
Formelmasse 140.0393