Learn More
1-(Chlormethyl)Naphthalin, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405827
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11405827 250 g 250 Gramm
11454250 100 g 100 Gramm
11464250 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24385.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 86-52-2 | Molecular Formula: C11H9Cl | Molecular Weight: 176.643 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1-(Chlormethyl)-Naphthalin ist ein entscheidender Stoff für Synthesefarbstoffpigmente und ein fluoreszierendes Aufhellungsmittel. Wird für Kunstharz und Medikamente verwendet. Palladiumkatalysierte nukleophile Dearomatisierung von Chlormethyl-Naphthalin-Derivaten erzeugt ortho- oder parasubstituierte Kohlenstoffzyklen in zufriedenstellender bis ausgezeichneter Ausbeute.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-52-2
Summenformel C11H9Cl
Molekulargewicht (g/mol) 176.643
MDL-Nummer MFCD00004042
InChI-Schlüssel XMWGTKZEDLCVIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloromethyl naphthalene, naphthalene, 1-chloromethyl, 1-naphthylmethyl chloride, 1-menaphthyl chloride, 1-chlormethyl naftalen, chloromethyl naphthalene, 1-chloro methylnaphthalene, alpha-naphthylmethyl chloride
PubChem CID 6845
IUPAC-Name 1-(Chlormethyl)Naphthalin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Chloromethyl)naphthalene
Schmelzpunkt 31°C to 33°C
Siedepunkt 291°C to 292°C
Flammpunkt 132°C (270°F)
Geruch Pungent
Menge 250 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 636885
Formelmasse 176.65
Reinheit (%) 94%