Learn More
1-Chlornaphthalin (technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30363533
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30363533 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30363533 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37091050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloronaphthalene
CAS 90-13-1
Summenformel C10 H7 Cl
Menge 50 g
Synonym Naphthalene, 1-chloro-, 1-Chloronaphthalene, 1-Chloronaphthaline, 1-Naphthalenyl chloride, 1-Naphthyl chloride, NSC 6166, PCN 1, α-Chloronaphthalene, α-Naphthyl chloride, 1-Monochloronaphthalene, 1-MonoCN, 1-MCN, PCN-1
InChI-Formel InChI=1S/C10H7Cl/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
SMILES Clc1cccc2ccccc12
IUPAC-Name 1-Chlornaphthalin
Molekulargewicht (g/mol) 162.62
Formelmasse 162.0236