Learn More
1-Chloroctan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366906
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11366906 100 mL 100 Milliliter
11376906 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366906 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04358.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 111-85-3 | C8H17Cl | 148.674 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-85-3
Summenformel C8H17Cl
Molekulargewicht (g/mol) 148.674
MDL-Nummer MFCD00001022
InChI-Schlüssel CNDHHGUSRIZDSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octyl chloride, octyl chloride, octane, 1-chloro, capryl chloride, chlorooctane, octane, chloro, 1-octyl chloride, dsstox_cid_1543, dsstox_rid_76201, dsstox_gsid_21543
PubChem CID 8142
IUPAC-Name 1-Chloroctan
SMILES CCCCCCCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chlorooctane
Schmelzpunkt -58°C
Dichte 0.873
Siedepunkt 182°C to 183°C
Flammpunkt 63°C (145°F)
Brechungsindex 1.4298
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1697464
Formelmasse 148.68
Reinheit (%) 99%