Learn More
1-Chlorpentan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446426
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11446426 1000 g 1000 Gramm
11456426 50 g 50 Gramm
11466426 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11446426
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24733.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 543-59-9 | C5H11Cl | 106.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 543-59-9
Summenformel C5H11Cl
Molekulargewicht (g/mol) 106.59
MDL-Nummer MFCD00001015
InChI-Schlüssel SQCZQTSHSZLZIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentyl chloride, pentane, 1-chloro, n-amyl chloride, n-pentyl chloride, amyl chloride, chloropentane, unii-0eg9msd3nk, 0eg9msd3nk, pentane, chloro, n-butylcarbonyl chloride
PubChem CID 10977
IUPAC-Name 1-Chlorpentan
SMILES CCCCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloropentane
Schmelzpunkt -99°C
Dichte 0.881
Siedepunkt 106°C to 108°C
Flammpunkt 3°C (37°F)
Geruch Sweet
Strukturformel CH3(CH2)4Cl
Brechungsindex 1.4125
Menge 1000 g
UN-Nummer UN1107
Merck Index 14,606
Formelmasse 106.6
Reinheit (%) 98%