Learn More
1-Chlorphthalazin-4-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401780
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11401780 1 g 1 Gramm
15433707 250 mg 250 Milligramm
11411780 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11401780 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27515.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2257-69-4 | C8H5ClN2O | 180.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1-Chlorophthalazin-4-one dient als organisches und pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2257-69-4
Summenformel C8H5ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 180.59
MDL-Nummer MFCD00102192
InChI-Schlüssel QCKGMJDOJRNSMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophthalazin-1 2h-one, 4-chloro-1,2-dihydrophthalazin-1-one, 4-chlorophthalazin-1-ol, 1 2h-phthalazinone, 4-chloro, 4-chloro-1 2h-phthalazinone, 4-chlorophthalazone, 4-chloro-1-phthalazinol, 4-chlorophthalazin-1-one, 1-chlorophthalazin-4-one, 1-chlorophthalazine-4-one
PubChem CID 2775142
SMILES ClC1=NNC(=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chlorophthalazin-4-one
Schmelzpunkt 270°C to 274°C
Menge 1 g
IUPAC-Name 4-Chlor-1,2-dihydrophthalazin-1-on
Formelmasse 180.59
Reinheit (%) 98%