Learn More
1-Chlorphthalazin-4-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7029990
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15433707
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27515.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2257-69-4 | C8H5ClN2O | 180.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1-Chlorophthalazin-4-one dient als organisches und pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2257-69-4
Summenformel C8H5ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 180.59
MDL-Nummer MFCD00102192
InChI-Schlüssel QCKGMJDOJRNSMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophthalazin-1 2h-one, 4-chloro-1,2-dihydrophthalazin-1-one, 4-chlorophthalazin-1-ol, 1 2h-phthalazinone, 4-chloro, 4-chloro-1 2h-phthalazinone, 4-chlorophthalazone, 4-chloro-1-phthalazinol, 4-chlorophthalazin-1-one, 1-chlorophthalazin-4-one, 1-chlorophthalazine-4-one
PubChem CID 2775142
SMILES ClC1=NNC(=O)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chlorophthalazin-4-one
Schmelzpunkt 270°C to 274°C
Menge 250 mg
IUPAC-Name 4-Chlor-2H-Phthalazin-1-on
Formelmasse 180.59
Reinheit (%) 98%