Learn More
1-Chlorpinacolon, 95 %
Artikelnummer. 11497897
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497897 100 g 100 Gramm
11487897 25 g 25 Gramm
11407907 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11497897 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16576.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1-Chloropinacolon wird als Zwischenprodukt für Triazol-Verbindungen verwendet (eine fünfgliedrige Ringstrukturverbindung enthält drei Nitrogene und zwei Kohlenstoffe im Ring), die biologische Aktivitäten aufweisen, darunter antivirale, antibakterielle, antimykotische und antituberkulöse Aktivitäten.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen. Kühl und trocken in einem gut abgedichteten Behälter lagern. Lagerung bei 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13547-70-1
Summenformel C6H11ClO
Molekulargewicht (g/mol) 134.603
MDL-Nummer MFCD00035688
InChI-Schlüssel ULSAJQMHTGKPIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloropinacolone, 1-chloro-3,3-dimethyl-2-butanone, chlorpinakolin, 2-butanone, 1-chloro-3,3-dimethyl, 1-monochloropinacoline, tert-butyl chloromethyl ketone, alpha-chloropinacolin, alpha-chloropinacoline, chloromethyl tert-butyl ketone, chloropinacoline
PubChem CID 83572
IUPAC-Name 1-Chlor-3,3-Dimethylbutan-2-on
SMILES CC(C)(C)C(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloropinacolone
Schmelzpunkt -13°C
Dichte 1.025
Siedepunkt 170°C to 173°C
Flammpunkt 67°C (153°F)
Geruch Pungent
Strukturformel (CH3)3CCOCH2Cl
Brechungsindex 1.4415
Menge 100 g
UN-Nummer UN3382
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 134.59
Reinheit (%) 95%