Learn More
1-Chloropropane-1,1-d2, CDN
Artikelnummer. 30320922
Change view
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30320922 0.1 g 0.10 Gramm
30319544 0.05 g 0.05 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30320922
Marke: CDN CDND59310.1G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloropropane-1,1-D2
CAS 125640-23-5
Summenformel C3 D2 H5 Cl
Menge 0.1 g
Synonym Propane-1,1-d2, 1-chloro- (9 CI), 1-Chloropropane-1,1-d2, 1-Chloropropane-1,1-D2
InChI-Formel InChI=1 S/C3H7Cl/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i3D2
SMILES [2 H]C([2 H])(Cl)CC
IUPAC-Name 1-chloro-1,1-dideuteriopropane
Molekulargewicht (g/mol) 80.553
Formelmasse 80.0362 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity