Learn More
1-Cyan-4-(dimethylamino)-pyridinium Tetrafluorborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414976
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15414976 100 mg 100 Milligramm
15424976 500 mg 500 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15414976
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H59334.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 59016-56-7 | C8H10BF4N3 | 234.99 g/mol
1-Cyano-4-(dimethylamino)pyridinium tetrafluoroborate is a cyanylation reagent for protein sulfhydryl groups and used to prepare protein-polysaccharide conjugates. It is employed as an activating agent for polysaccharide resins and conjugation of lipopolysaccharides while retaining endotoxic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Cyan-4-(dimethylamin)pyridiniumtetrafluorborat ist ein Cyanylierungsreagenz für Proteinsulfhydrylgruppen und wird zur Herstellung von Protein-Polysaccharid-Konjugaten verwendet. Es wird als Aktivierungsmittel für Polysaccharidharze und zur Konjugation von Lipopolysacchariden unter Beibehaltung der endotoxischen Aktivität eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Acetonitril
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln und Heizstoffen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59016-56-7
Summenformel C8H10BF4N3
Molekulargewicht (g/mol) 234.99
MDL-Nummer MFCD00011998
InChI-Schlüssel MBLVMDCQDCVKNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym cdap, 1-cyano-4-dimethylamino pyridinium tetrafluoroborate, 1-cyano-4-dimethylamino pyridin-1-ium tetrafluoroborate, unii-p4w72066jt, 1-cyano-4-dimethylamino-pyridinium tetrafluoroborate, pubchem17735, acmc-209m9a, n-cyano-4-dimethylaminopyridinium tetrafluoroborate, 1-cyano-4-dimethylaminopyridinium tetra-fluoroborate, n-cyano-4-dimethylamino-pyridinium tetrafluoroborate
PubChem CID 9881151
IUPAC-Name 4-(Dimethylamino)Pyridin-1-ium-1-Carbonitril;Tetrafluorborat
SMILES F[B-](F)(F)F.CN(C)C1=CC=[N+](C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Cyano-4-(dimethylamino)pyridinium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 196°C to 200°C
Menge 100 mg
Beilstein 5685616
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,and acetonitrile.
Formelmasse 234.99
Reinheit (%) 98%