Learn More
1-Cyanacetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398115
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398115 5 g 5 Gramm
11308125 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398115 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08369.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 36140-83-7 | C8H9N3O | 163.18 g/mol
1-Cyanoacetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole is used in pharma industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Cyanacetyl-3,5-Dimethyl-1H-Pyrazol wird in der Pharmaindustrie verwendet.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Wasser und Oxidationsmitteln fernhalten. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen, starken Reduktionsmitteln, Säurechloriden, Säureanhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36140-83-7
Summenformel C8H9N3O
Molekulargewicht (g/mol) 163.18
MDL-Nummer MFCD00051954
InChI-Schlüssel DDWZYWSLHBDVGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyanoacetyl-3,5-dimethylpyrazole, 3-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl-3-oxopropanenitrile, 3-3,5-dimethylpyrazol-1-yl-3-oxopropanenitrile, 1-cyanoacetyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, 3-3,5-dimethylpyrazolyl-3-oxopropanenitrile, cambridge id 5140887, 1h-pyrazole-1-propanenitrile, 3,5-dimethyl-, a-oxo, 1,cyanoacetyl-3,5-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole-1-propanenitrile, 3,5-dimethyl-beta-oxo
PubChem CID 262101
IUPAC-Name 3-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)-3-Oxopropannitril
SMILES CC1=CC(=NN1C(=O)CC#N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Cyanoacetyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 118°C to 122°C
Menge 5 g
Beilstein 6286
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 163.18
Reinheit (%) 97%