Learn More
1-Cyclohexen-1,2-dicarboxylanhydrid, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483478
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15483478 25 g 25 Gramm
15493478 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483478 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56929.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2426-02-0 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
It is used in the synthesis of novel glycyrrhetinic acid derivatives on il-1β-induced prostaglandin e2production in normal human dermal fibroblasts and also in the total synthesis of 6,7—Dihydroligustilide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Synthese neuartiger Glycyrrhetinsäure-Derivate auf il-1 β-induziertes Prostaglandin aus der e2-Production auf normalen menschlichen dermalen Fibroblasten und auch bei der Gesamtsynthese von 6,7-Dihydroligustilid verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2426-02-0
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00005917
InChI-Schlüssel HMMBJOWWRLZEMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5,6-tetrahydrophthalic anhydride, 4,5,6,7-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione, 1-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrahydro, unii-01d3m89a2w, cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 3,4,5,6-tetrahydrophthalic acid anhydride, 1,3,4,5,6,7-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione, 1, 4,5,6,7-tetrahydro, 4,5,6,7-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione
PubChem CID 12475
IUPAC-Name 4,5,6,7-Tetrahydro-2-Benzofuran-1,3-Dion
SMILES O=C1OC(=O)C2=C1CCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
Schmelzpunkt 69°C to 73°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2698
Beilstein 136335
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) ≥97%