Learn More
1-Cyclohexen-1-Essigsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333587
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11333587 1 g 1 Gramm
11343587 5 g 5 Gramm
11353587 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11333587 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 019462.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 18294-87-6 | C8H12O2 | 140.182 g/mol
1-Cyclohexene-1-acetic acid used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18294-87-6
Summenformel C8H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 140.182
MDL-Nummer MFCD00015482
InChI-Schlüssel KDFBPHXESBPHTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclohexenylacetic acid, 1-cyclohexene-1-acetic acid, 2-cyclohex-1-en-1-yl acetic acid, cyclohex-1-enylacetic acid, 1-cyclohexene-1-aceticacid, 2-cyclohexen-1-yl acetic acid, 2-cyclohex-1-enylacetic acid, cyclohex-1-en-1-ylacetic acid, 1-cyclohexenylacetate, cyclohexenylacetic acid
PubChem CID 86699
IUPAC-Name 2-(Cyclohexen-1-yl)essigsäure
SMILES C1CCC(=CC1)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Cyclohexene-1-acetic acid
Schmelzpunkt 33°C
Dichte 1.04 g/mL
Siedepunkt 140°C to 142°C (25 mmHg)
Brechungsindex 1.4775
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 140.18
Physikalische Form Flüssigkeit oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt