Learn More
1-Cyclohexen-1-Carbonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Cyclohexene-1-carbonitrile has been used in the preparation of cyclohexene-1-carboxylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Cyclohexen-1-Carbonitril wird bei der Herstellung von Cyclohexen-1-Carboxylsäure verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | 1-Cyclohexene-1-carbonitrile |
| Dichte | 0.947 |
| Siedepunkt | 85°C to 88°C (17 mmHg) |
| Flammpunkt | 83°C (181°F) |
| Brechungsindex | 1.482 |
| Menge | 2 g |
| UN-Nummer | UN3276 |
| Beilstein | 385837 |
| Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |
| Formelmasse | 107.16 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 1-Cyclohexene-1-carbonitrile
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexenecarbonitrile
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.