Learn More
1-Cyclohexen-1-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439622
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11439622 25 g 25 Gramm
11419622 1 g 1 Gramm
11429622 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439622 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10741.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 636-82-8 | C7H10O2 | 126.155 g/mol
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid is an intermediate in benzoic acid anaerobic decomposition by methanogenic consortium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Cyclohexen-1-carbonsäure ist ein Zwischenprodukt der anaeroben Zersetzung von Benzoesäure durch das methanogene Konsortium.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.7 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 636-82-8
Summenformel C7H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.155
MDL-Nummer MFCD00001545
InChI-Schlüssel NMEZJSDUZQOPFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclohexene-1-carboxylic acid, 1-cyclohexenecarboxylic acid, cyclohex-1-enecarboxylic acid, cyclohexenecarboxylic acid, cyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, 1-cyclohexenecarboxylicacid, cyclohexenyl carboxylic acid, 1-cyclohexene carboxylic acid, acmc-1b731, 3,4,5,6-tetrahydrobenzoic acid
PubChem CID 69470
ChEBI CHEBI:29565
IUPAC-Name Cyclohexen-1-carbonsäure
SMILES C1CCC(=CC1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Schmelzpunkt 30°C to 34°C
Dichte 1.1
Siedepunkt 138°C to 140°C (14 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.499
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1905520
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.7g/L at 20°C).
Formelmasse 126.16
Reinheit (%) 97%