Learn More
1­Cyclohexenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10159599 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10159599 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10159599 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 430180010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Cyclohexenylboronic acid
CAS 89490-05-1
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 139.6°C to 140.3°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H11BO2
MDL-Nummer MFCD02179497
Menge 1 g
Synonym cyclohex-1-en-1-ylboronic acid, 1-cyclohexenylboronic acid, 1-cyclohexen-1-yl-boronic acid, cyclohexenylboronic acid, cyclohexen-1-yl-boronic acid, 1-cyclohexen-1-ylboronic acid, cyclohexene-1-boronic acid, 1-boronocyclohex-1-ene, cyclohex-1-enylboronic acid, cyclohexen-1-yl boronic acid
InChI-Schlüssel XZWQKJXJNKYMAP-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CCCCC1
IUPAC-Name (cyclohex-1-en-1-yl)boronic acid
Molekulargewicht (g/mol) 125.96
PubChem CID 3862902
Formelmasse 125.96
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Cyclohexenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.