Learn More
1-Cyclohexenylboronsäure, Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10402868 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10402868 500 mg 500 Milligramm
10309827 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10402868 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 430315000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 141091-37-4 | C12H21BO2 | 208.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141091-37-4
Summenformel C12H21BO2
Molekulargewicht (g/mol) 208.11
MDL-Nummer MFCD05663845
InChI-Schlüssel QNZFUMVTUFOLRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclohex-1-en-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-cyclohexen-yl-boronic acid pinacol ester, cyclohexene-1-boronic acid pinacol ester, 1-cyclohexen-1-yl-boronic acid pinacol ester, 2-cyclohexenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-cyclohexeneboronic acid, 2-1-cyclohexenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, cyclohexen-1-ylboronic acid, pinacol ester, 2-1-cyclohexen-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-cyclohexeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 10932675
IUPAC-Name 2-(cyclohex-1-en-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos nach braun
Siedepunkt 125.0°C (0.2 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 500 mg
Formelmasse 208.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.