Learn More
1-Cyclohexenylcarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30360128
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30360128 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30360128 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9899601G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Cyclohexenylcarboxylic acid
CAS 636-82-8
Summenformel C7H10O2
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H10O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h4H,1-3,5H2,(H,8,9)
SMILES OC(=O)C1=CCCCC1
IUPAC-Name Cyclohexen-1-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 126.15
Formelmasse 126.0681