Learn More
1-Cyclohexenylcarbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Cyclohexenylcarboxylic acid |
| CAS | 636-82-8 |
| Summenformel | C7H10O2 |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H10O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h4H,1-3,5H2,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)C1=CCCCC1 |
| IUPAC-Name | Cyclohexen-1-carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 126.15 |
| Formelmasse | 126.0681 |