Learn More
1-Cyclohexyl-1-Butanol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11460591
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11460591 25 g
11450591 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460591 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20090.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4352-42-5
Summenformel C10H20O
Molekulargewicht (g/mol) 156.27
MDL-Nummer MFCD00019360
InChI-Schlüssel MTUCYAOJXPTLHZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-cyclohexyl-1-butanol, cyclohexanemethanol, .alpha.-propyl, alpha-propylcyclohexanemethanol, zyklohexyl-butanol, cyclohexanemethanol, alpha-propyl, acmc-1ctfc, 1-hydroxybutyl cyclohexane, n-propyl cyclohexyl carbinol, mtucyaojxptlhz-uhfffaoysa
PubChem CID 107269
IUPAC-Name 1-Cyclohexylbutan-1-ol
SMILES CCCC(O)C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Cyclohexyl-1-butanol
Dichte 0.902
Siedepunkt 103°C to 104°C (4 mmHg)
Flammpunkt 108°C (228°F)
Brechungsindex 1.465
Menge 25 g
Formelmasse 156.27
Reinheit (%) 98%