Learn More
Alfa Aesar™ 1-Cyclohexyl-1-Propanol, 97 %
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Cyclohexyl-1-propanol |
| Dichte | 0.9 |
| Flammpunkt | 84°C (183°F) |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 142.24 |
| Reinheit (%) | 97% |