Learn More
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447977
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11447977 250 g 250 Gramm
11437977 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11447977 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16638.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 6837-24-7 | C10H17NO | 167.252 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6837-24-7
Summenformel C10H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 167.252
MDL-Nummer MFCD00003191
InChI-Schlüssel PZYDAVFRVJXFHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-cyclohexyl-2-pyrrolidone, 1-cyclohexyl-2-pyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-cyclohexyl, cyclohexyl pyrrolidone, n-cyclohexylpyrrolidone, 1-cyclohexyl-2-pyrrolidinone, n-cyclohexylpyrrolidinone, unii-7im8p1vvnm, 7im8p1vvnm, acmc-20aj1a
PubChem CID 81278
IUPAC-Name 1-Cyclohexylpyrrolidin-2-on
SMILES C1CCC(CC1)N2CCCC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Cyclohexyl-2-pyrrolidinone
Schmelzpunkt 12°C to 15°C
Dichte 1.007
Siedepunkt 290°C to 292°C
Flammpunkt 140°C (284°F)
Brechungsindex 1.499
Menge 250 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 121832
Formelmasse 167.25
Reinheit (%) 99%