Learn More
1-Cyclohexyl-3-(p-sulfamoylphenethyl)harnstoff, TRC
Artikelnummer. 30361061
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30361061 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30361061 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9882102.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide
CAS 10080-05-4
Summenformel C15 H23 N3 O3 S
Menge 2.5 g
Synonym Benzenesulfonamide, 4-[2-[[(cyclohexylamino)carbonyl]amino]ethyl]-, Urea, 1-cyclohexyl-3-(p-sulfamoylphenethyl)- (7CI,8CI), 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulfonamide, 4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide, 1-Cyclohexyl-3-(p-sulfamoylphenethyl)urea
InChI-Formel InChI=1S/C15H23N3O3S/c16-22(20,21)14-8-6-12(7-9-14)10-11-17-15(19)18-13-4-2-1-3-5-13/h6-9,13H,1-5,10-11H2,(H2,16,20,21)(H2,17,18,19)
SMILES NS(=O)(=O)c1ccc(CCNC(=O)NC2CCCCC2)cc1
IUPAC-Name 1-Cyclohexyl-3-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]harnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 325.43
Formelmasse 325.146