Learn More
1-Cyclohexyl-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10181222
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10181222 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10723263 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10181222 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RJC01923DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 135906-00-2
Summenformel C16H17NO3
Molekulargewicht (g/mol) 271.316
MDL-Nummer MFCD00277770
InChI-Schlüssel DTLUKEHVTWNAGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-cyclohexyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, 1-cyclohexyl-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, maybridge1_006860, acmc-1c0s9, 1-cyclohexyl-4-oxidanylidene-quinoline-3-carboxylic acid
PubChem CID 2729105
IUPAC-Name 1-Cyclohexyl-4-oxochinolin-3-carbonsäure
SMILES C1CCC(CC1)N2C=C(C(=O)C3=CC=CC=C32)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Cyclohexyl-4-oxo-1, 4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 271.31
Reinheit (%) 97%