Learn More
1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazin, 97 %, Acros Organics ™
Artikelnummer. 15274358 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15274358
Marke: Thermo Scientific Acros 454510010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 59878-57-8
Summenformel C8H15N2O
Molekulargewicht (g/mol) 155.22
MDL-Nummer MFCD06369645
InChI-Schlüssel KIALFUYSJAAJSU-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-cyclopropylcarbonyl piperazine, cyclopropyl piperazin-1-yl methanone, 1-cyclopropanecarbonylpiperazine, cyclopropyl-piperazin-1-yl-methanone, 1-cyclopropanecarbonyl piperazine, piperazine, 1-cyclopropylcarbonyl, piperazinocyclopropyl ketone, cyclopropyl piperazinyl ketone, 1-cyclopropylcarbonylpiperazine, 4-cyclopropanecarbonyl-piperazine
PubChem CID 2064235
IUPAC-Name Cyclopropyl(piperazin-1-yl)methanon
SMILES O=C(C1CC1)N1CC[NH2+]CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 154.21
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine, 97%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.