Learn More
1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazinhydrochlorid, Mikromol
Artikelnummer. 30460556
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30460556 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460556 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3926.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazinhydrochlorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine Hydrochloride
CAS 1021298-67-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H14 N2 O . HCl
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Methanone, cyclopropyl-1-piperazinyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), (Cyclopropyl)(piperazin-1-yl)methanone hydrochloride, 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride, 1-Cyclopropanecarbonylpiperazine hydrochloride, cyclopropyl(piperazin-1-yl)methanone hydrochloride (1:1), N-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C8H14N2O.ClH/c11-8(7-1-2-7)10-5-3-9-4-6-10;/h7,9H,1-6H2;1H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.O=C(C1CC1)N2CCNCC2
IUPAC-Name Cyclopropyl(piperazin-1-yl)methanon;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 190.671
Menge 25 mg
Formelmasse 190,087 g/mol