Learn More
1-Dekanesulfonsäure Natriumsalz, Ionenpaar-Chromatographie, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10408980 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10408980 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10408980 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. D/0030/46
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00 €
    141.00 € / 25 Gramm
    Sparen 40.00 €
    22% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Schmelzpunkt 300 °C
CAS 13419-61-9
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 25 g
Summenformel C10H21NaO3S
MDL-Nummer 7526
InChI-Schlüssel AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Natrium-decan-1-sulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 244.32
Formelmasse 244,32 g/mol
Verpackung Glasgefäß